1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321523-1G
OR321523-250MG
APOSOR321523-1GEA
13230
CZK
APOSOR321523-1G
APOSOR321523-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₂₁NO₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03790979 CAS číslo: 1034708-26-3 |