Tisk…
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321520-1G OR321520-250MG
APOSOR321520-1GEA 25000 CZK
APOSOR321520-1G APOSOR321520-250MG
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₂₇H₂₃NO₄
MW: 425.476 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 2416262-95-6