Tisk…
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 31840 CZK
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 1784007-12-0