Tisk…
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321517-1G OR321517-250MG
APOSOR321517-1GEA 27280 CZK
APOSOR321517-1G APOSOR321517-250MG
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19358730
CAS číslo: 1267325-95-0