Tisk…
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321499-1G OR321499-250MG
APOSOR321499-1GEA 19150 CZK
APOSOR321499-1G APOSOR321499-250MG
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.299 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24395695
CAS číslo: 1430938-32-1