Tisk…
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321494-1G OR321494-250MG
APOSOR321494-1GEA 14060 CZK
APOSOR321494-1G APOSOR321494-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20459850
CAS číslo: 1336754-69-8