Tisk…
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321488-250MG OR321488-500MG
APOSOR321488-250MGEA 4860 CZK
APOSOR321488-250MG APOSOR321488-500MG
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O₂
MW: 290,401 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09038246
CAS číslo: 1198286-87-1