4-(Piperidin-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321487-1G
OR321487-250MG
APOSOR321487-1GEA
18190
CZK
APOSOR321487-1G
APOSOR321487-250MG
4-(Piperidin-2-yl)aniline
4-(Piperidin-2-yl)aniline
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18702927 CAS číslo: 1023277-38-4 |