Tisk…
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321486-1G OR321486-250MG
APOSOR321486-1GEA 18190 CZK
APOSOR321486-1G APOSOR321486-250MG
3-(Piperidin-2-yl)aniline
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18702747
CAS číslo: 1203797-19-6