Tisk…
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321483-1G OR321483-5G
APOSOR321483-1GEA 2280 CZK
APOSOR321483-1G APOSOR321483-5G
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053752
CAS číslo: 17288-32-3