1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321460-1G
OR321460-250MG
OR321460-100MG
APOSOR321460-1GEA
41330
CZK
APOSOR321460-1G
APOSOR321460-250MG
APOSOR321460-100MG
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Vzorec:
C₁₁H₁₄BrN MW: 240,14 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11226925 CAS číslo: 38042-74-9 |