Tisk…
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321456-1G OR321456-250MG
APOSOR321456-1GEA 23150 CZK
APOSOR321456-1G APOSOR321456-250MG
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂N₂O·ClH
MW: 152,623 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32219462
CAS číslo: 1867920-19-1