Tisk…
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321453-1G OR321453-250MG
APOSOR321453-1GEA 10420 CZK
APOSOR321453-1G APOSOR321453-250MG
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08686669
CAS číslo: 1240586-48-4