Tisk…
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321437-1G OR321437-5G
APOSOR321437-1GEA 20670 CZK
APOSOR321437-1G APOSOR321437-5G
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Bod varu: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30490133
CAS číslo: 121065-74-5