Tisk…
(R)-3-Phenylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321433-1G OR321433-250MG
APOSOR321433-1GEA 21790 CZK
APOSOR321433-1G APOSOR321433-250MG
(R)-3-Phenylpiperidine
(R)-3-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839934
CAS číslo: 430461-56-6