Tisk…
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321379-1G OR321379-5G
APOSOR321379-1GEA 4200 CZK
APOSOR321379-1G APOSOR321379-5G
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26125912
CAS číslo: 205526-61-0