3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR321371-1G
OR321371-250MG
APOSOR321371-1GEA
1990
CZK
APOSOR321371-1G
APOSOR321371-250MG
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine
Vzorec:
C₆H₉N₃ MW: 123,156 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18917551 CAS číslo: 13134-38-8 |