Tisk…
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321362-1G OR321362-100MG
APOSOR321362-1GEA 10910 CZK
APOSOR321362-1G APOSOR321362-100MG
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂N₂·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13176679
CAS číslo: 1198416-89-5