Tisk…
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321346-250MG OR321346-1G
APOSOR321346-250MGEA 14290 CZK
APOSOR321346-250MG APOSOR321346-1G
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄Br₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26129618
CAS číslo: 120715-53-9