Tisk…
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321343-1G OR321343-5G
APOSOR321343-1GEA 2730 CZK
APOSOR321343-1G APOSOR321343-5G
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₂BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987933
CAS číslo: 1476776-55-2