Tisk…
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321342-1G OR321342-100MG OR321342-250MG
APOSOR321342-1GEA 5130 CZK
APOSOR321342-1G APOSOR321342-100MG APOSOR321342-250MG
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12910596
CAS číslo: 56523-48-9