Tisk…
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321339-250MG OR321339-1G
APOSOR321339-250MGEA 12630 CZK
APOSOR321339-250MG APOSOR321339-1G
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀N₂O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28142443
CAS číslo: 1956355-13-7