tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR321338-1G
OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA
9390
CZK
APOSOR321338-1G
APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₂₄N₂O₂ MW: 228,331 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22666109 CAS číslo: 1036027-86-7 |