Tisk…
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321335-100MG OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA 2900 CZK
APOSOR321335-100MG APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂BrN₃·ClH
MW: 266,566 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432580
CAS číslo: 1263378-44-4