Tisk…
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321324-1G OR321324-250MG
APOSOR321324-1GEA 1450 CZK
APOSOR321324-1G APOSOR321324-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅IN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11559019
CAS číslo: 1083181-26-3