Tisk…
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321321-1G OR321321-250MG
APOSOR321321-1GEA 23940 CZK
APOSOR321321-1G APOSOR321321-250MG
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28165861
CAS číslo: 1175787-04-8