Tisk…
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR321320-1G OR321320-250MG
APOSOR321320-1GEA 4270 CZK
APOSOR321320-1G APOSOR321320-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄BrN₃
MW: 222,041 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659785
CAS číslo: 885278-24-0