Tisk…
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321319-1G OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA 5360 CZK
APOSOR321319-1G APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₃ClIN₃
Bod tání: 179…183 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11053343
CAS číslo: 1049677-32-8