5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR321316-1G
OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA
3310
CZK
APOSOR321316-1G
APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₈ClNO₂S MW: 205.662 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD14706682 CAS číslo: 859536-33-7 |