Tisk…
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321315-1G OR321315-250MG
APOSOR321315-1GEA 6850 CZK
APOSOR321315-1G APOSOR321315-250MG
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate
Vzorec: C₁₂H₁₄ClNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18250357
CAS číslo: 1260667-07-9