Tisk…
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321314-1G OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA 0 CZK
APOSOR321314-1G APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Bod tání: 110 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08460080
CAS číslo: 57937-60-7