Tisk…
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321311-1G OR321311-250MG
APOSOR321311-1GEA 4200 CZK
APOSOR321311-1G APOSOR321311-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28165860
CAS číslo: 57122-06-2