Tisk…
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321307-1G OR321307-100MG
APOSOR321307-1GEA 29760 CZK
APOSOR321307-1G APOSOR321307-100MG
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.305 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828830
CAS číslo: 169750-93-0