Tisk…
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321306-1G OR321306-250MG OR321306-5G
APOSOR321306-1GEA 12200 CZK
APOSOR321306-1G APOSOR321306-250MG APOSOR321306-5G
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061961
CAS číslo: 1245649-33-5