Tisk…
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321305-1G
APOSOR321305-1GEA 3110 CZK
APOSOR321305-1G
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₂
MW: 211,261 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991479
CAS číslo: 859518-35-7