Tisk…
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Piperidyl)ethanol Hydrochloride
OR321304-1G OR321304-5G OR321304-10G
APOSOR321304-1GEA 1540 CZK
APOSOR321304-1G APOSOR321304-5G APOSOR321304-10G
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅NO·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14583117
CAS číslo: 16780-04-4