Tisk…
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321300-1G OR321300-250MG
APOSOR321300-1GEA 12200 CZK
APOSOR321300-1G APOSOR321300-250MG
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18633365
CAS číslo: 1008562-87-5