Tisk…
Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321291-250MG
APOSOR321291-250MGEA 3940 CZK
APOSOR321291-250MG
Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate 99%
Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate
Vzorec: C₁₈H₂₇BO₅
MW: 334,215 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08706023
CAS číslo: 850411-09-5