Tisk…
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 11580 CZK
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30099278
CAS číslo: 1931126-38-3