Tisk…
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321277-1G OR321277-250MG
APOSOR321277-1GEA 6020 CZK
APOSOR321277-1G APOSOR321277-250MG
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
Bod tání: 185…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11499015
CAS číslo: 1086391-08-3