Tisk…
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 12200 CZK
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₉N·ClH
MW: 225.758 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30099247
CAS číslo: 74150-51-9