Tisk…
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321243-1G OR321243-250MG
APOSOR321243-1GEA 6220 CZK
APOSOR321243-1G APOSOR321243-250MG
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅NO·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10565007
CAS číslo: 263139-27-1