Tisk…
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321235-100MG OR321235-250MG
APOSOR321235-100MGEA 9330 CZK
APOSOR321235-100MG APOSOR321235-250MG
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29075597
CAS číslo: 2256060-02-1