Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR321222-250MG
APOSOR321222-250MGEA
1330
CZK
APOSOR321222-250MG
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO₂·ClH MW: 255,741 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02179141 CAS číslo: 936130-82-4 |