Tisk…
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321218-100MG OR321218-250MG OR321218-1G
APOSOR321218-100MGEA 13460 CZK
APOSOR321218-100MG APOSOR321218-250MG APOSOR321218-1G
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29075579
CAS číslo: 1783405-60-6