Tisk…
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321212-100MG OR321212-500MG
APOSOR321212-100MGEA 2480 CZK
APOSOR321212-100MG APOSOR321212-500MG
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28355921
CAS číslo: 1364783-04-9