Tisk…
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321211-100MG OR321211-500MG
APOSOR321211-100MGEA 2490 CZK
APOSOR321211-100MG APOSOR321211-500MG
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28355920
CAS číslo: 1272031-55-6