Tisk…
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321208-1G
APOSOR321208-1GEA 2150 CZK
APOSOR321208-1G
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Bod tání: 109…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738954
CAS číslo: 139004-96-9