Tisk…
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321204-1G OR321204-250MG
APOSOR321204-1GEA 39350 CZK
APOSOR321204-1G APOSOR321204-250MG
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28165866
CAS číslo: 558479-16-6