Tisk…
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321201-100MG OR321201-1G OR321201-250MG
APOSOR321201-100MGEA 2160 CZK
APOSOR321201-100MG APOSOR321201-1G APOSOR321201-250MG
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
(S)-2-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Hustota: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06762615
CAS číslo: 70665-05-3